Merck
176001
Methyl-d3-amine hydrochloride
99 atom % D
Synonyma:
Deuterated methylamine hydrochloride, Methyl-d3-ammonium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CD3NH2·HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
70.54
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
231-089-6
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Mass shift:
M+3
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
form
powder
mp
232-234 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
mass shift
M+3
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-NIIDSAIPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)