487724
4-Methyl-2-pentanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
Synonyma:
Deuterated 4-methyl-2-pentanone, Deuterated methyl isobutyl ketone, Isopropylacetone-D5
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i3D3,4D2
InChI key
NTIZESTWPVYFNL-IKISXXDZSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)