614866
1-Bromodecane-d21
98 atom % D
Synonyma:
Decyl bromide-d21
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
bp
238 °C (lit.)
density
1.166 g/mL at 25 °C
mass shift
M+21
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
InChI key
MYMSJFSOOQERIO-SLBGAMDCSA-N
Packaging
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)