Přeskočit na
109916
4-Methyl-2-pentanol
98%
Synonyma:
3-MIC, Isobutyl methyl carbinol, MAOH, MIBC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 060,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 160,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 760,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-551-7
Beilstein/REAXYS Number:
1098268
MDL number:
Assay:
98%
1 060,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3.7 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
expl. lim.
5.5 %
refractive index
n20/D 1.410 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.802 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)CC(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methyl-2-pentanol is a member of the fragrance structural group, branched chain saturated alcohol.
Application
4-Methyl-2-pentanol has been used as an internal standard in the characterization of volatile fraction of monovarietal wines.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR3274111120M66951
description
98%
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
99%
description
97%
assay
98%
assay
-
assay
99%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.802 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.410 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
bp
-
bp
120-122 °C (lit.)
bp
160-165 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
mp
-
mp
−109-−107 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-2-pentanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
105.8 °F - closed cup
flash_point_c
41 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-11-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?