468045
D-(+)-chiro-Inositol
95%
Synonyma:
1,2,4/3,5,6-Hexahydroxycyclohexane
About This Item
Doporučené produkty
assay
95%
form
solid
optical activity
[α]23/D +60°, c = 1.2 in H2O
optical purity
ee: 99% (GLC)
mp
230 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-LKPKBOIGSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?