Merck
441252
D-Pinitol
95%
Synonyma:
3-O-Methyl-D-chiro-inositol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H14O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
194.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352112
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
powder
optical activity
[α]20/D 60.0 to 70.0°, c = 1% in H2O
mp
179-185 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
DSCFFEYYQKSRSV-KLJZZCKASA-N
General description
D-pinitol, commonly found conifers, is an isomer of L-quebrachitol.
Application
Precursor to biologically active fluorinated isosteres of inositol, which show cell growth inhibitory properties. Has shown antidiabetic properties in mice. Believed to be a salt stress regulator in a wide range of plants.
D-pinitol may be used as a starting material to prepare its azole nucleoside analogs. It may also be used in the preparation of 1D-1,5-dideoxy-1,5-difluoro-neo-inositol and 1D-1-deoxy-1-fluoro-myo-inositol.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Pinitol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)