Merck
468053
L-(−)-chiro-Inositol
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
209-000-7
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
optical activity
[α]20/D −60°, c = 1.3 in H2O
mp
230 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-SHFUYGGZSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)