Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 kg | Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 7 120,00 Kč |
25 kg | Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 129 500,00 Kč |
O této položce
7 120,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
Quality Segment
agency
NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
225-227 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC1C(C(C(C(C1O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF, FCC | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99% (GC), BioReagent |
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) advanced drug delivery |
| agency NF, Ph. Eur. | agency - | agency USP | agency - |
| form solid | form - | form - | form powder |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line BioReagent |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 225-227 °C | mp 222-227 °C (lit.) | mp 222-227 °C (lit.) | mp 222-227 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under myo-Inositol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc