Merck
I8132
scyllo-Inositol
≥98%, Myo-inositol isomer
Synonyma:
1,3,5/2,4,6-Hexahydroxycyclohexane, DTLET
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
scyllo-Inositol, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3+,4+,5-,6-
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-CDRYSYESSA-N
Other Notes
Naturally occurring isomer of myo-inositol.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)