Hlavní dokumenty
416118
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane allyl ether
Synonyma:
2-(Allyloxymethyl)-2-ethyl-1,3-propanediol
About This Item
Lineární vzorec:
H2C=CHCH2OCH2C(C2H5)(CH2OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
viscous liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
bp
160 °C/33 mmHg (lit.)
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(CO)(CO)COCC=C
InChI
1S/C9H18O3/c1-3-5-12-8-9(4-2,6-10)7-11/h3,10-11H,1,4-8H2,2H3
InChI key
LZDXRPVSAKWYDH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)