Přejít k obsahu
259470
Allyl ether
98%
Synonyma:
Diallyl ether
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(H2C=CHCH2)2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.14
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
209-174-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
94-95 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCOCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI key
ATVJXMYDOSMEPO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
19.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-7 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)