Merck
38990
2-Dimethylaminoethanol
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyma:
Deanol, N,N-Dimethyl-2-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, Jeffcat DMEA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2NCH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
89.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-542-8
Beilstein/REAXYS Number:
1209235
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
vapor pressure
100 mmHg ( 55 °C), 6.12 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.4294 (lit.), n20/D 1.430
bp
134-136 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CN(C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Dimethylaminoethanol (Deanol) can be used to functionalize the sensitizers in dye-sensitized solar cells to prevent aggregation and to increase the dye adsorption density. It is used in the synthesis of NNO-tridentate Schiff base ligands to prepare zinc alkoxide complexes that catalyze ring-opening polymerization of L-lactide. It is also used in the preparation of ionic liquids.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Dimethylaminoethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F - Seta closed cup
flash_point_c
40 °C - Seta closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)