405019
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
97%
Synonyma:
Furo[3,4-b]pyrazine-5,7-dione
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2nccnc12
InChI
1S/C6H2N2O3/c9-5-3-4(6(10)11-5)8-2-1-7-3/h1-2H
InChI key
AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3