Merck
130036
N-Methyl-4-piperidone
97%
Synonyma:
1-Methyl-4-piperidinone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H11NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
113.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-895-5
Beilstein/REAXYS Number:
106924
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI key
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Methyl-4-piperidone can be used as a reactant to prepare:
  • Spiropiperidine rings by reacting with malononitrile and electrophiles or Michael acceptors.
  • (3E,5E)-1-Methyl-3,5-bis(phenylmethylene)-4-piperidinone by reacting with benzaldehyde via Michael addition, followed by intramolecular O-cyclization/elimination sequential reactions.
  • N,N′-Dimethylbispidinone by utilizing a double Mannich condensation method.
Piktogramy
Flame
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
136.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
58 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)