Hlavní dokumenty
151823
Sigma-Aldrich
Chloroform-d
Chloroform-d
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
99.8 atom % D
Synonyma:
Deuterochloroform
Vybrat velikost
10 X 0.6 ML
1 160,00 Kč
50 G
1 200,00 Kč
10 X 0.75 ML
1 210,00 Kč
10 X 1 ML
1 400,00 Kč
100 G
2 150,00 Kč
250 G
4 570,00 Kč
1 KG
15 500,00 Kč
1 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
10 X 0.6 ML
1 160,00 Kč
50 G
1 200,00 Kč
10 X 0.75 ML
1 210,00 Kč
10 X 1 ML
1 400,00 Kč
100 G
2 150,00 Kč
250 G
4 570,00 Kč
1 KG
15 500,00 Kč
About This Item
Lineární vzorec:
CDCl3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
120.38
Beilstein/REAXYS Number:
1697633
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
1 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
isotopic purity
99.8 atom % D
Quality Level
assay
≥99% (CP)
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
density
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
General description
Chloroform-d (Deuterochloroform, CDCl3), deuterated chloroform, is a standard purity solvent for NMR (Nuclear Magnetic Resonance) analyses. It is widely employed in high resolution NMR studies due to its high chemical and isotopic purity. Quantitaive infrared spectral investigations of carbon-deuterium stretching bands of chloroform-d in various organic solvents have been reported.[1][2] Raman difference spectroscopic studies of mixtures of chloroform-d and liquid chloroform have been conducted to evaluate frequency shifts in the ν1 and ν2 bands of CHCl3 and CDCl3.[3]
application
Chloroform-d has been employed as solvent in a 1H NMR (Proton Nuclear Magnetic Resonance) spectroscopic study.[4] It has been employed as solvent during the 31PNMR (Phosphorus-31 nuclear magnetic resonance) spectral investigation of triphenyl phosphate and tris(2-chloroethyl) phosphate.[5] It has also been used as the deuterated solvent in the 1H NMR spectral studies of 2-(4-bromobenzyl)-3-hydroxypropanoic acid and 3-hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)propanoic acid.[6] It has also been used as the deuterated solvent for the 1HNMR spectral studies of 3,3′-dihydroxy-4,4′-diamino-biphenyl (HAB) and 2,2′-bis-(3,4-dicarboxy-phenyl) hexafluoropropane dianhydride (6FDA) polyimide.[7]
Recommended products
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
recommended
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
suggested gloves for splash protection
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Gas sorption and characterization of thermally rearranged polyimides based on 3, 3'-dihydroxy-4, 4'-diamino-biphenyl (HAB) and 2, 2'-bis-(3, 4-dicarboxyphenyl) hexafluoropropane dianhydride (6FDA)
Smith.PZ, et al.
Journal of Membrane Science, 415, 558-567 (2012)
Selective synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum's acids using SmI2-H2O
Szostak M, et al.
Nature Protocols, 7(5), 970-977 (2012)
Method development in quantitative NMR towards metrologically traceable organic certified reference materials used as 31P qNMR standards.
Weber M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(11), 3115-3123 (2015)
Hyunwoo Joo et al.
Science advances, 7(1) (2021-02-02)
Personalized biomedical devices have enormous potential to solve clinical challenges in urgent medical situations. Despite this potential, a device for in situ treatment of fatal seizures using pharmaceutical methods has not been developed yet. Here, we present a novel treatment
Michal Szostak et al.
Nature protocols, 7(5), 970-977 (2012-04-28)
The single-step synthesis of 3-hydroxy carboxylic acids from readily available Meldrum's acids involves a selective monoreduction using a SmI(2)-H(2)O complex to give products in high crude purity, and it represents a considerable advancement over other methods for the synthesis of
Sortimentní položky
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Související obsah
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR spektroskopie objasňuje strukturu a čistotu molekul prostřednictvím jaderných spinových stavů v silném magnetickém poli.
Questions
Reviews
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
1–2 of 3 Reviews  
Active Filters
  1. CSIR-NCL, Pune
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Favourite solvent for NMRs
    I have been using CDCl3, DMSO-d6 and MeOH-D4 over last five years from Sigma because of the quality of the deuterated solvents which is reflected from NMR spectra. Highly recommended!
    Helpful?
  2. Michigan
    • Reviews 2
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Clean Solvent
    Used by students in teaching labs for NMR analysis.
    Helpful?
  3. 1 Ratings-Only Review