Hlavní dokumenty
540498
Sigma-Aldrich
2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
96%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H4N2O4 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
mp
272-277 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cnc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4N2O4.2H2O/c9-5(10)3-1-7-4(2-8-3)6(11)12;;/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12);2*1H2
InChI key
GVEVNOSZLMMBOR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)