Hlavní dokumenty
225789
Sigma-Aldrich
Chloroform-d
99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonyma:
Deuterochloroform
About This Item
Lineární vzorec:
CDCl3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
120.38
Beilstein/REAXYS Number:
1697633
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
isotopic purity
99.8 atom % D
Quality Level
assay
≥99% (CP)
form
liquid
contains
0.03 % (v/v) TMS
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0100% water
water
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
density
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
General description
Chloroform-d is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Application
Chloroform-d may be used in the synthesis of dichlorofluoromethane-d (DCFM).
Recommended products
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
recommended
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
suggested gloves for splash protection
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS & Anet, FA
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)
Salvatore Barreca et al.
Natural product research, 33(7), 947-955 (2015-11-28)
This preliminary study has mainly focused on the wax identification by nuclear magnetic resonance (NMR) and removal. Wax is used for many purposes in the field of art as protective coatings on wooden, stone or metal objects. From the comparison
Isotopic dilution studies of the chloroform-chloroform-d system by Raman difference spectroscopy.
Laane J and Kiefer W.
J. Chem. Phys. , 73(10), 4971-4975 (1980)
Quantitative Study of the Bonding of Chloroform-d in Various Solvents by Infrared Spectrometry1.
Lord RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 77(5), 1365-1368 (1955)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)
Související obsah
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR spektroskopie objasňuje strukturu a čistotu molekul prostřednictvím jaderných spinových stavů v silném magnetickém poli.