Hlavní dokumenty
336149
Sigma-Aldrich
Rubidium bromide
99.6% trace metals basis
Synonyma:
Rubidium monobromide
About This Item
Lineární vzorec:
RbBr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.37
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay:
99.6% trace metals basis
grade:
for analytical purposes
form:
powder
grade
for analytical purposes
assay
99.6% trace metals basis
form
powder
impurities
≤4500.0 ppm Trace Metal Analysis
density
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].[Rb+]
InChI
1S/BrH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)