Přejít k obsahu
217891
Nickel(II) bromide
98%
Synonyma:
Nickel(2+) dibromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NiBr2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
218.50
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-665-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Solubility:
H2O: slightly soluble(lit.), ethanol: slightly soluble(lit.)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
mp
963 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble(lit.), ethanol: slightly soluble(lit.)
density
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II) bromide
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Výstražné slovo
Danger
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Cílové orgány
Respiratory Tract
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
13462-88-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)