Merck
204404
Silver iodide
99.999% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
AgI
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.77
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-038-0
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: silver
impurities
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
density
5.68 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver iodide
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)