Merck
289310
Rubidium carbonate
99% (trace metals analysis)
Synonyma:
Carbonic acid dirubidium, Dirubidium carboxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Rb2CO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
230.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
209-530-9
MDL number:
Assay:
99% (trace metals analysis)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99% (trace metals analysis)
form
powder
SMILES string
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Application
Rubidium carbonate can be used:
  • As a strong n-dopant to fabricate quantum-dot light-emitting diodes. The addition of rubidium carbonate enhances the thermal stability of Mg-doped ZnO electron transport layer.
  • As a precursor to prepare rubidium-promoted iron catalyst for Fischer–Tropsch synthesis.
  • As a strong base for the cross-coupling reaction between organobismuthines and aryl or heteroaryl halides to synthesize triarylbismuthines.
  • To prepare rubidium borosilicate glasses.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rubidium carbonate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)