Merck
572659
Germanium(II) bromide
97%
Synonyma:
Dibromogermylene, Germanium dibromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
GeBr2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
232.45
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: germanium, reagent type: catalyst
mp
120-125 °C (lit.)
SMILES string
Br[GeH2]Br
InChI
1S/Br2GeH2/c1-3-2/h3H2
InChI key
JPSUHKQGIXBUKX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Germanium speciation in experimental and natural sphalerite: The research tests the impact of different oxidation states of germanium, including Ge(II) bromide, on the enrichment processes in hydrothermal Zn-Pb ores (Liu et al., 2023).
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)