Merck
202142
Cesium bromide
99.9% trace metals basis
Synonyma:
Cesium monobromide
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CsBr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.81
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-130-0
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
crystalline
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
crystalline
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
636 °C (lit.)
density
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].[Cs+]
InChI
1S/BrH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Application
Cesium bromide can be used:
  • As a precursor to synthesize cesium lead bromide nanoparticles by the ultrasonic bath method.
  • To fabricate inorganic perovskite material such as (CsPbBr3), for solar cells.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium bromide
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)