147524
α-Pinene
98%
Synonyma:
alpha-Pinene, (±)-2-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
491 °F
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
87.8 °F - closed cup
flash_point_c
31 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.