Přejít k obsahu
C80601
Eucalyptol
99%
greener alternative
Ekologičtější alternativa
Synonyma:
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H18O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-431-5
Beilstein/REAXYS Number:
105109
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
greener alternative category
SMILES string
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChI key
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Use of Renewable Feedstock”.
Application
Eucalyptol undergoes pyrolysis to yield p-cymene and hydrogen gas. It can be used in the synthesis of mosquito repellents and herbicides.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eucalyptol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)