W290238
(1R)-(+)-α-Pinene
97%, FG
Synonyma:
(+)-α-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1R,5R)-2-Pinene
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
Doporučené produkty
biological source
synthetic
Quality Level
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
assay
97%
optical activity
[α]20/D +42°, neat
autoignition temp.
491 °F
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
α-pinene and β-pinene
organoleptic
woody; camphoraceous; pine
SMILES string
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.