Merck
402753
(−)-β-Pinene
≥99%
Synonyma:
(-)-beta-Pinene, (1S)-(−)-β-Pinene, (1S,5S)-2(10)-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011007
UNSPSC Code:
12352212
EC Number:
242-060-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2038282
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
optical activity
[α]25/D −22°, neat
optical purity
ee: 97% (GLC)
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.866 g/mL at 25 °C
SMILES string
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Application
(-)-β-Pinene has been used as a standard for the analysis of terpenoid compounds in plant essential oils by GC analysis. It may be used as a building block to synthesize natural products such as grandisol, robustadial and (+)-nopinone. (-)-β-Pinene undergoes hydroformylation in the presence of platinum/tin catalysts to form trans-10-formylpinane.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-β-Pinene
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
102.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
39 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)