Přejít k obsahu
80599
(−)-α-Pinene
analytical standard
Synonyma:
(1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011007
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
232-077-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1903790
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −50±2°, neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.466
bp
156-158 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
General description
(−)-α-Pinene is a volatile mono-terpenoid compound, that is found in the resins of pine trees and other conifers. It contains an endocyclic double bond in its structure.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cannabis cinnamomum echinacea echinacea eucalyptus salvia thymus valeriana
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-α-Pinene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
88.3 °F
flash_point_c
31.3 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)