Merck
223190
γ-Terpinene
97%
Synonyma:
gamma-Terpinene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, p-Mentha-1,4-diene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39010915
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-794-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2038347
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~0.7 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
solubility
water: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
InChI key
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
General description
γ-Terpinene, volatile essential oil derived from Melaleuca alternifolia, shows antimicrobial properties against various human pathogens. It is also extracted from Lippia multiflora. The antioxidant, anti-inflammatory and anti-proliferative activities of γ-terpinene is studied.
Application
γ-Terpinene can be used as:
  • Hydrogen precursor in the catalytic transfer hydrogenation of silyl enol ethers.
  • A reference compound in the kinetic study of ozonolysis of (E)-β-farnesene.
  • A hydrogen atom donor in the Cr-catalyzed radical cyclization of halo acetals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Terpinene
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
124.9 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
51.6 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
99-85-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)