127272
1-Adamantaneacetic acid
98%
Synonyma:
1-Adamantylacetic acid
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
chunks
mp
134-137 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H18O2/c13-11(14)7-12-4-8-1-9(5-12)3-10(2-8)6-12/h8-10H,1-7H2,(H,13,14)/t8-,9+,10-,12-
InChI key
AOTQGWFNFTVXNQ-GOCCLTDMSA-N
Související kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c