180378
1-Adamantanemethylamine
98%
Synonyma:
1-(Aminomethyl)adamantane
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5137 (lit.)
bp
83-85 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7,12H2/t8-,9+,10-,11-
InChI key
XSOHXMFFSKTSIT-BIBSGERRSA-N
Gene Information
human ... GRIN2A(2903)
Související kategorie
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?