Přeskočit na
117722
1-Adamantanecarbonyl chloride
95%
Synonyma:
1-Adamantanecarboxylic acid chloride, 1-Chlorocarbonyladamantane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 710,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H15ClO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
198.69
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-252-7
Beilstein/REAXYS Number:
389960
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
1 710,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
solid
bp
135-136 °C/10 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15ClO/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,11-
InChI key
MIBQYWIOHFTKHD-KJZNFTALSA-N
General description
1-Adamantanecarbonyl chloride on reaction with triethylammonium isopropylphosphite forms mixed anhydride, an efficient capping reagent for the hydrogen-phosphonate DNA synthesis. It is a good substrate for Friedel–Crafts acylation of anisole in the presence of indium metal.
Application
1-Adamantanecarbonyl chloride was used in the preparation of efficient amine-modified oligodeoxynucleotides for fabrication of DNA microarrays.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
114189119946103918
description
95%
description
reagent grade, 98%
description
98%
description
95%
assay
95%
assay
98%
assay
98%
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
liquid
form
-
form
-
bp
135-136 °C/10 mmHg (lit.)
bp
52 °C (lit.)
bp
82 °C/20 mmHg (lit.)
bp
238 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
mp
−4-−3 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
functional group
acyl chloride
functional group
fluoro, acyl chloride
functional group
acyl chloride
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)