Merck
122831
2-Aminobenzyl alcohol
98%
Synonyma:
2-(Hydroxymethyl)aniline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC6H4CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
123.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-293-7
Beilstein/REAXYS Number:
1072211
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
162 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
Nc1ccccc1CO
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
InChI key
VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Aminobenzyl alcohol is oxidatively cyclised with an array of ketones in dioxane at 80°C in the presence of a ruthenium catalyst and KOH to give corresponding quinolines. It undergoes oxidation catalyzed by heterotrimetallic RuMnMn species on the hydrotalcite surface in the presence of O2 to yield 2-aminobenzaldehyde.
Application
2-Aminobenzyl alcohol was used in the synthesis of ethyl 2-hydroxymethylcarbanilate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminobenzyl alcohol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)