678708
3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
97%
Synonyma:
1-Carboxy-3-adamantanol, 3-Carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic acid
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
solid
mp
203-207 °C
SMILES string
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@](O)(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H16O3/c12-9(13)10-2-7-1-8(3-10)5-11(14,4-7)6-10/h7-8,14H,1-6H2,(H,12,13)/t7-,8+,10+,11-
InChI key
CJJMAWPEZKYJAP-YDRMRZIKSA-N