Key Documents
STBMRFA12
Millipore
LÍQUIDO A
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
About This Item
UNSPSC Code:
41106214
NACRES:
NA.74
agency
EP EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Quality Level
description
For rinsing and dilution
sterilization compatibility
autoclavable compatible
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
screw cap with septum
packaging
bottle of
bottle volume
100 mL , filling volume
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1±0.2 (25 °C)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
suitability
nonselective for
General description
El líquido A es un tampón de enjuague general que cumple lo especificado en la Farmacopea europea (EP) 2.6.1, la Farmacopea de Estados Unidos (USP) 71 y la Farmacopea japonesa (JP) 4.06. El producto es un líquido transparente incoloro con un pH de 7,1 ± 0,2 a 25°C. Puede conservarse a 2 - 25°C protegido de la luz durante 12 meses. Cada botella tiene un tapón de rosca con un cierre de membrana de goma que reduce al mínimo los riesgos de contaminación cruzada y que optimiza los procedimientos de desinfección.
Application
El líquido A se utiliza para enjuagar las disoluciones acuosas durante los ensayos de esterilidad mediante filtración a través de membrana. También se utiliza para diluir sólidos solubles para la misma aplicación. Este producto se recomienda también como líquido de enjuague para la filtración a través de membrana de productos no estériles. Excelente para disolver o diluir muestras, reconstituir microorganismos comerciales o como un medio de transporte para los microorganismos.
Ensayos de esterilidad
Análisis de la biocarga
Packaging
Paquete de 12 botellas, cada una con 100 ml de líquido A.
Components
Tapón de rosca con membrana de goma
Culture Medium
Líquido A
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c