T1063
Trombina from human plasma
lyophilized powder, ≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Sinónimos:
Factor IIa
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
actividad específica
≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
mol peso
37.4 kDa
impurezas
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... F2(2147)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de análisis
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Inhibidor
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.