Saltar a
T8885
Trombina from human plasma
lyophilized powder, Suitable for routine use in the thrombin time test
Sinónimos:
Factor IIa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 vials
Comprobar disponibilidad del carrito
$195.000
25 vials
Comprobar disponibilidad del carrito
$408.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-648-7
MDL number:
Número CE:
Biological source:
human plasma
$195.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Los fabricantes de productos para diagnóstico deben usar un producto de grado alternativo: SRE0003
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human plasma
Quality Segment
form
lyophilized powder
packaging
vial of ≥10 NIH units
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... F2(2147)
General description
La trombina es la proteasa final de la coagulación con respecto a la hemostasia, promoviendo tanto efectos procoagulantes como anticoagulantes.
Application
La trombina se utiliza para la rotura específica de sitio de las proteínas de fusión recombinantes que contienen un sitio de reconocimiento de la trombina accesible para eliminar las etiquetas de afinidad. Se ha utilizado trombina en un estudio que comparaba la eficacia y la seguridad de heparinas de bajo peso molecular (LMWH) con otros anticoagulantes como profilaxis de la tromboembolia venosa en cirugía ortopédica mayor. [1]
Biochem/physiol Actions
Serín proteasa que hidroliza selectivamente los enlaces Arg-Gly en el fibrinógeno para formar fibrina y fibrinopéptidos A y B.
Preparation Note
Cuando se reconstituye con 1 ml de H2O, un vial contendrá 10 mg de seroalbúmina bovina, NaCl 0,15 M y citrato sódico 0,05 M, pH 6,5
Analysis Note
En el procedimiento de análisis NIH se utilizan 0,2 ml de plasma diluido (1:1 con disolución salina) como sustrato y 0,1 ml de muestra de trombina (estabilizada en una disolución de albúmina tamponada al 1 %), basado en una modificación del método de Biggs. Para determinar las concentraciones de trombina sólo se utilizan los tiempos de coagulación comprendidos entre 15 y 25 segundos.
Other Notes
La actividad se expresa en unidades NIH obtenidas por comparación directa con el patrón de referencia de la trombina NIH.
Véase más información sobre la trombina en www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T6884T4648T6634
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
cow ... F2(280685)
Gene Information
cow ... F2(280685)
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
bovine plasma
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P00734
UniProt accession no.
P00734
UniProt accession no.
P00735
UniProt accession no.
P00735
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
impurities
HIV and HBsAg, source material tested negative
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trombina from human plasma
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the stability of this material after Lyophilization? Can I save it in the -20^0C?
    1 answer
    1. This product is provided as a lyophilized powder. When stored appropriately at -20ºC, the material is quite stable and not assigned an expiration or retest date. A warranty period of one year from the date of shipment applies. Following reconstitution, stock solutions remain active for one week at 2 – 8ºC. Solutions are most stable at pH 6.5, as a pH >7 will greatly reduce thrombin activity. Since thrombin solutions adsorb to glass, it is recommended to aliquot solutions in plastic tubes and store at –20 ºC for long-term storage. Various literature sources indicate solutions may be most stable when stored at -70ºC. The long term stability of this product in solution has not been established.