T9326
Thrombin human
BioUltra, recombinant, expressed in HEK 293 cells, aqueous solution, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Factor IIa
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nivel de calidad
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
actividad específica
≥2,000 units/mg protein
mol peso
37.4 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... F2(2147)
Aplicación
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Proteases for biotinylated tag removal for protein purification workflows with related reagents and technical resources.