Saltar a
T6884
Trombina from human plasma
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Sinónimos:
Factor IIa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$160.000
250 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$242.000
1000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$648.000
5000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$2.620.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-648-7
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Biological source:
human plasma
$160.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Los fabricantes de productos para diagnóstico deben usar un producto de grado alternativo: SRE0003
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human plasma
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
mol wt
37.4 kDa
impurities
HIV and HBsAg, source material tested negative
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... F2(2147)
General description
La trombina es la proteasa final de la coagulación con respecto a la hemostasia, promoviendo tanto efectos procoagulantes como anticoagulantes.
La trombina se produce por escisión proteolítica de la protrombina inactiva en el hígado. Es una glucoproteína con cuatro dominios estructurales: el dominio Gal que contiene el 10 ácido glutámico γ-carboxilado, dos dominios kringle y el dominio serín proteasa semejante a la tripsina. El gen de la protrombina se ha cartografiado en el cromosoma humano 11p11.2.
Application
La trombina se utiliza para la rotura específica de sitio de las proteínas de fusión recombinantes que contienen un sitio de reconocimiento de trombina accesible para eliminar las etiquetas de afinidad.
La trombina del plasma humano se ha utilizado:
  • en la preparación de geles de fibrina para evaluar la morfología de las células del estroma de la médula ósea humana (hBMSC),
  • en la activación de las plaquetas,
  • para evaluar la integridad de las monocapas de células endoteliales
Biochem/physiol Actions
La trombina se utiliza para la rotura específica de sitio de las proteínas de fusión recombinantes que contienen un sitio de reconocimiento de la trombina accesible para eliminar las etiquetas de afinidad. La trombina se ha utilizado en un estudio en el que se investigaba la vía de la proteína C en la función de barrera intestinal. [1]
Serín proteasa que hidroliza selectivamente los enlaces Arg-Gly en el fibrinógeno para formar fibrina y fibrinopéptidos A y B.
La principal función de la trombina es la escisión del fibrinógeno a fibrina para ayudar a la formación del coágulo estable. Una amplia variedad de mutaciones en el gen de la protrombina contribuye a su deficiencia, lo que provoca trastornos de la coagulación como la disprotrombinemia y la hipoprotrombinemia. Concentraciones elevadas de trombina desencadenan neurotoxicidad en las neuronas dopaminérgicas y contribuyen a la progresión de la enfermedad de Parkinson. Concentraciones alteradas de trombina modulan la vía de la coagulación en la esclerosis múltiple. Los pacientes con coronariopatía muestran concentraciones elevadas de trombina. La acumulación de trombina en los ovillos neurofibrilares del cerebro puede contribuir a la agregación de la proteína tau y a la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer.
Physical form
Liofilizada a partir de tampón citrato de sodio salino, pH 6,5
Analysis Note
En el procedimiento de análisis NIH se utilizan 0,2 ml de plasma diluido (1:1 con disolución salina) como sustrato y 0,1 ml de muestra de trombina (estabilizada en una disolución de albúmina tamponada al 1 %), basado en una modificación del método de Biggs. Para determinar las concentraciones de trombina sólo se utilizan los tiempos de coagulación comprendidos entre 15 y 25 segundos.
Other Notes
La actividad se expresa en unidades NIH obtenidas por comparación directa con el patrón de referencia de la trombina NIH.
Véase más información sobre la trombina en www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T1063T4393T7009
specific activity
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
specific activity
≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
specific activity
1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
specific activity
≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
human plasma
biological source
-
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
human ... F2(2147)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P00734
UniProt accession no.
P00734
UniProt accession no.
P00734
UniProt accession no.
P00734
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trombina from human plasma
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Is it possible to store Thrombin T6884 at -70°C, or only at -20°C?
    1 answer
    1. This product is stored at -20°C, however storing the powder form at -70°C is not expected to be detrimental to the material. Prepared stock solutions may be stored up to 2 months at -70°C, when aliquoted to plastic tubes or vials.
      Helpful?
  2. How do you have to reconstitute the product before using it? dH2O?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 10 mg/mL. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/599/516/t6884pis.pdf
      Helpful?
  3. I want to reconstitute thrombin(T6884) and store it for long term storage at -70°C. I saw that it is stable if it contains 0.1% BSA when reconstituted, can I use PBS with 0.1% BSA?
    1 answer
    1. The product information sheet recommends using water for reconstitution.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/599/516/t6884pis.pdf
      Helpful?
  4. does the thrombin in lotnr T6884 contaning his-tag, which can be removed by Ni affinity column after fusion protein cutting?
    1 answer
    1. This product is a native enzyme from human plasma and does not have a his-tag. Please see the link below to review the product datasheet for additional information: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/599/516/t6884pis.pdf
      Helpful?
  5. How do I convert 100 units of this thrombin into grams? For a given volume, to determine the concentration, I need to know the exact amount of thrombin in grams which I cannot find anywhere.
    1 answer
    1. The unit per milligram value is reported in the lot-specific Certificate of Analysis. This product has a minimum activity specification of 2000 units per milligram. The amount of powder per vial can be determined by dividing the package size by the unit/mg protein reported on the Certificate of Analysis.
      See the link below to review a sample Certificate of Analysis. For this specific lot, the 100UN vial will contain 36.5ug and the 5KU vial will contain 1.83mg.
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/T6884-100UNSLCP0517.pdf
      Helpful?
  6. What expiry should be applied to Thrombin when stored at -70C at 100UN/mL
    1 answer
    1. After reconstitution, thrombin is stable in water for about one week at 0-5°C. If aliquoted in plastic tubes stock solutions are stable for up to 2 months at -70°C.
      Helpful?
  7. Can a stock solution of Product T6884, Thrombin, be stored frozen?
    1 answer
    1. A suggested stock solution is 100 units/ml. The solution should contain 0.1% BSA for stability and may be stable for about one week at 0-5°C. Since thrombin solutions adsorb to glass, it is recommended to aliquot the solutions in plastic tubes and store at -20°C or below.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.