Merck
S9009
Sar-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride
thrombin substrate, ≥97% (HPLC), powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30N8O5 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
535.42
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Sar-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride, thrombin substrate
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CNCC(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C20H30N8O5.ClH/c1-23-12-17(29)27-11-3-5-16(27)19(31)26-15(4-2-10-24-20(21)22)18(30)25-13-6-8-14(9-7-13)28(32)33;/h6-9,15-16,23H,2-5,10-12H2,1H3,(H,25,30)(H,26,31)(H4,21,22,24);1H
InChI key
KMSNYOSWLIQVAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromogenic substrate for thrombin.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)