T7572
Trombina from human plasma
400-1000 NIH units/mg protein
Sinónimos:
Factor IIa
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
actividad específica
400-1000 NIH units/mg protein
impurezas
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... F2(2147)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Nota de análisis
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.