Merck
R6504
Sigma-Aldrich
Medio RPMI-1640
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
componentes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
El medio RPMI 1640 lo desarrolló el equipo de Moore en el Instituto Roswell Park Memorial en 1966. Se formuló una modificación del medio McCoy 5A para sostener las células linfoblastoides en cultivo en suspensión, pero desde entonces se ha demostrado que sirve de soporte para una amplia variedad de células que necesitan anclaje. Originalmente indicado para utilizar con un complemento sérico, se ha demostrado que el RPMI 1640 respalda diversas líneas celulares en ausencia de suero. También se ha utilizado ampliamente en protocolos de fusión y en el crecimiento de células híbridas. Este medio es adecuado para el cultivo de leucocitos humanos sanos y neoplásicos.
Roswell Park Memorial Institute medium is commonly known as RPMI. It is a form of medium used in cell culture and tissue culture. This medium contains phosphate and is formulated for use in a 5% carbon dioxide atmosphere. It is used for the growth of human lymphoid cells.
Aplicación
RPMI-1640 Medium is used for the following applications:
  • used in cell culture medium (i.e. Murine thymoma EL-4 cells were cultured in RPMI 1640 medium supplemented with other components)
  • used for the mycobacterial infection of splenocytes (in antibiotic-free RPMI 1640 medium)
  • used for cell isolation and culture
  • used in culture medium (as one of the component) during lymphocyte separation and culture, ELISPOT Assay, Ex Vivo proliferation assay
  • used in medium for gp39 gene expression and CD40-Immunoglobuin binding assays
  • used for the preparation of antifungal agents
Cantidad
Formulated to contain 10.4 grams of powder per liter of medium.
Reconstitución
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hui Tian et al.
Analytical chemistry, 88(23), 11384-11389 (2016-11-02)
MicroRNA (miRNA) analysis in a single cell is extremely important because it allows deep understanding of the exact correlation between the miRNAs and cell functions. Herein, we wish to report a highly sensitive and precisely quantitative assay for miRNA detection
R Roubenoff et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 53(1), M20-M26 (1998-02-19)
To determine the association among aging, inflammation, and cytokine production by peripheral blood mononuclear cells. We examined production of interleukin-1 beta (IL-1 beta), tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha), IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra), and IL-6 in 711 elderly participants in the Framingham
Hemalata Deshmukh et al.
Frontiers in immunology, 11, 550827-550827 (2020-10-31)
Invasive fungal infections caused by Aspergillus (A.) and Mucorales species still represent life-threatening diseases in immunocompromised individuals, and deeper knowledge about fungal interactions with elements of innate immunity, such as complement and platelets, appears essential for optimized therapy. Previous studies
Sook Yee Boo et al.
Scientific reports, 10(1), 18348-18348 (2020-10-29)
The infectious bursal disease (IBD) is an acute immunosuppressive viral disease that significantly affects the economics of the poultry industry. The IBD virus (IBDV) was known to infect B lymphocytes and activate macrophage and T lymphocytes, but there are limited
M E Klepser et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 41(6), 1392-1395 (1997-06-01)
Time-kill curves were determined for three isolates of Candida albicans tested against fluconazole and amphotericin B at multiples of the MIC. Fluconazole produced fungistatic activity, with concentration-related growth effects observed over a narrow range of concentrations. Amphotericin B exhibited fungicidal
Artículos
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocolos
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.