If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
MOPS, ≥99.5% (titration)
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
affinity chromatography: suitable, electrophoresis: suitable
color
white
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
λ
33 % in H2O
suitability
suitable for HPLC
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
General description
El MOPS tiene varias funciones en diversos dominios experimentales. Como agente amortiguador, puede utilizarse para estabilizar el pH en los medios de cultivo celular, promoviendo un crecimiento y una función celular óptimos. Además, puede encontrar aplicación en la purificación de proteínas mediante cromatografía, estabiliza las disoluciones proteicas y actúa como un tampón de migración fiable en varias técnicas electroforéticas, permitiendo la separación y el análisis eficientes de biomoléculas. El MOPS también lisa eficazmente las células para la posterior extracción de proteínas o ácidos nucleicos y estabiliza las enzimas en disolución, asegurando su actividad con fines experimentales. Además, se ha demostrado valioso para el ajuste fino del pH de los medios de cultivo para un crecimiento celular óptimo.
El MOPS posee ventajas añadidas como una mínima interacción con iones metálicos en especial con iones de cobre (Cu), níquel (Ni), manganeso (Mn), zinc (Zn) o cobalto (Co), lo que hace que sea ideal para estudios en los que intervienen iones metálicos. Presenta una excelente hidrosolubilidad, facilitando su uso en diversas formulaciones tampón, y una solubilidad lipídica mínima, lo que asegura la impermeabilidad a las membranas y minimiza la interferencia en los procesos celulares. En resumen, el MOPS es un amortiguador fiable muy utilizado en diversas disciplinas biológicas, distinguido por su versatilidad, relevancia fisiológica, mínima interacción con metales y facilidad de uso, con sus extensas aplicaciones en biología celular, estudios de proteínas, electroforesis e investigación bioquímica.
Application
- un aditivo de cultivo celular en la producción de partículas lentivirales
- como agente amortiguador en medio de crecimiento microbiano y tampón de extracción de núcleos
- como componente del tampón MMSE-A para aislar mitocondrias cardíacas[1]
- como componente del medio Synthetic Complete (SC)[2]
- como amortiguador en la extinción de fluorescencia del NADH[3]
Features and Benefits
- Ideal para investigación en biología celular y bioquímica
- Puede utilizarse como un componente amortiguador para la electroforesis y la separación de proteínas
- Amortiguación eficaz a pH 6,5-7,9 (25 °C) con un pKa de 7,2 (25 °C)
- Muy hidrosoluble
- Mínima unión a iones metálicos
Packaging
- La configuración actual del envase DRYPOUR® es un bidón anidable de 50 l
- Los 25KG-DP constituyen la oferta de preenvase convencional
- Pueden ponerse volúmenes más pequeños en el mismo bidón para configuraciones variables
- Este sistema de envasado de diseño vanguardista minimiza el apelmazamiento, reduciendo así de manera significativa el tiempo necesario para la preparación del material
- Bidón de PE con nuestro nuevo precinto de seguridad, un revestimiento de polietileno con bolsas desecantes integradas y un revestimiento interior transpirable Tyvek®
- Las bolsas secantes están firmemente integradas en el revestimiento de polietileno
- La triple protección ofrece dos resultados inestimables:
- Reducción drástica del apelmazamiento
- Sin riesgo de contaminación por el secante
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) affinity chromatography: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay ≥99.5% | assay 99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form crystalline powder | form solid | form crystalline powder | form powder |
| solubility water: 0.5 g/mL, clear, colorless | solubility water: 1 M | solubility water: 0.5 g/mL, clear, colorless | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf