Saltar a
R4130
Medio RPMI-1640
HEPES Modification, with L-glutamine and 25mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.75
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
El medio RPMI 1640 lo desarrolló el equipo de Moore en el Instituto Roswell Park Memorial en 1966. Se formuló una modificación del medio McCoy 5A para sostener las células linfoblastoides en cultivo en suspensión, pero desde entonces se ha demostrado que sirve de soporte para una amplia variedad de células que necesitan anclaje. Originalmente indicado para utilizar con un complemento sérico, se ha demostrado que el RPMI 1640 respalda diversas líneas celulares en ausencia de suero. También se ha utilizado ampliamente en protocolos de fusión y en el crecimiento de células híbridas. Este medio es adecuado para el cultivo de leucocitos humanos sanos y neoplásicos.
Preparation Note
Enriquecidas con 2,0 g/l de bicarbonato de sodio.
Formulado para contener 16,4 gramos de polvo por litro de medio.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
R7513R1145R1780
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
sodium pyruvate: no
components
HEPES: no
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
components
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: no
components
NaHCO3: 2 g/L
phenol red: no
glucose: 2 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.3 g/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medio RPMI-1640
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)