Saltar a
R0883
Medio RPMI-1640
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
RPMI-1640 Medium
Sinónimos:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Medio RPMI-1640, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
El medio RPMI 1640 lo desarrolló el equipo de Moore en el Instituto Roswell Park Memorial en 1966. Se formuló una modificación del medio McCoy 5A para sostener las células linfoblastoides en cultivo en suspensión, pero desde entonces se ha demostrado que sirve de soporte para una amplia variedad de células que necesitan anclaje. Originalmente indicado para utilizar con un complemento sérico, se ha demostrado que el RPMI 1640 respalda diversas líneas celulares en ausencia de suero. También se ha utilizado ampliamente en protocolos de fusión y en el crecimiento de células híbridas. Este medio es adecuado para el cultivo de leucocitos humanos sanos y neoplásicos.
Application
RPMI-1640 Medium has been used:
  • to culture PC-3 prostate cell line and Jurkat cells[1]
  • to maintain a triple-negative MDA-MB-231 and a luminal type MCF7 human Caucasian breast adenocarcinoma cell line
  • to cultivate circulating tumor cells (CTCs)[2]
Preparation Note
Supplement with 0.3 g/L L-glutamine.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
R7638R7509R8758
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
components
phenol red: no
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medio RPMI-1640
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Could you tell me the exact concentration of glucose in this RPMI-1640 medium(cat#R0883 ), please ?
    1 answer
    1. For this RPMI formulation, the glucose concentration is 2 grams per liter.
      Please see the datasheet below which includes the formulations of all classical RPMI-1640 media products:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/229/770/r0883for.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Boston, MA
    • Reviews 3
    • Votes 12
    5 out of 5 stars.
    Great product!
    Reliable cell culture product that gets frequent use
    Helpful?