Documentos clave
R5158
Sigma-Aldrich
Medio RPMI-1640
HEPES modification with ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
RPMI culture medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Nombre del producto
Medio RPMI-1640, HEPES Modification, With 25 mM HEPES and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
Endotoxin, tested
pH
>7.2
componentes
phenol red: 0.0053 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
NaHCO3: 2 g/L
HEPES: 5.96 g/L
glucose: 2 g/L (Dextro)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
El medio RPMI 1640 lo desarrolló el equipo de Moore en el Instituto Roswell Park Memorial en 1966. Se formuló una modificación del medio McCoy 5A para sostener las células linfoblastoides en cultivo en suspensión, pero desde entonces se ha demostrado que sirve de soporte para una amplia variedad de células que necesitan anclaje. Originalmente indicado para utilizar con un complemento sérico, se ha demostrado que el RPMI 1640 respalda diversas líneas celulares en ausencia de suero. También se ha utilizado ampliamente en protocolos de fusión y en el crecimiento de células híbridas. Este medio es adecuado para el cultivo de leucocitos humanos sanos y neoplásicos.
This RPMI-1640 medium is supplemented with HEPES. HEPES is a Good′s physiological buffer that helps provide a more stable medium pH than bicarbonate buffers.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)