Merck
R8758
Sigma-Aldrich
Medio RPMI-1640
RPMI-1640 Medium
With ʟ-glutamine, sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Medio RPMI-1640, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
El medio RPMI 1640 lo desarrolló el equipo de Moore en el Instituto Roswell Park Memorial en 1966. Se formuló una modificación del medio McCoy 5A para sostener las células linfoblastoides en cultivo en suspensión, pero desde entonces se ha demostrado que sirve de soporte para una amplia variedad de células que necesitan anclaje.
El medio RPMI 1640 lo desarrolló el equipo de Moore en el Instituto Roswell Park Memorial en 1966. Se formuló una modificación del medio McCoy 5A para sostener las células linfoblastoides en cultivo en suspensión, pero desde entonces se ha demostrado que sirve de soporte para una amplia variedad de células que necesitan anclaje. Originalmente indicado para utilizar con un complemento sérico, se ha demostrado que el RPMI 1640 respalda diversas líneas celulares en ausencia de suero. También se ha utilizado ampliamente en protocolos de fusión y en el crecimiento de células híbridas. Este medio es adecuado para el cultivo de leucocitos humanos sanos y neoplásicos.
Application
El Medio RPMI-1640 se ha utilizado para el mantenimiento de líneas celulares y actúa como medio para diferentes células.[1][2]
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anders Abildgaard et al.
Psychoneuroendocrinology, 79, 40-48 (2017-03-05)
The gut microbiota has recently emerged as an important regulator of brain physiology and behaviour in animals, and ingestion of certain bacteria (probiotics) therefore appear to be a potential treatment for major depressive disorder (MDD). However, some conceptual and mechanistical
Katarzyna A Podyma-Inoue et al.
Cancer genomics & proteomics, 13(6), 443-452 (2016-11-04)
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs)-dependent endocytic events have been involved in glioma progression. Thus, comprehensive understanding of the intracellular trafficking complexes formed in presence of HSPGs would be important for development of glioma treatments. Subcellular fractionation was used to separate vesicles
E L Davies et al.
Clinical and experimental immunology, 145(1), 183-189 (2006-06-24)
An increasing number of cell types, including peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), have been demonstrated to release heat shock proteins (Hsps). In this paper we investigate further the hypothesis that Hsps are danger signals. PBMCs and Jurkat cells released Hsp70
Michelle J Nyhan et al.
BMC cancer, 16, 101-101 (2016-02-18)
Successful treatment of oesophageal cancer is hampered by recurrent drug resistant disease. We have previously demonstrated the importance of apoptosis and autophagy for the recovery of oesophageal cancer cells following drug treatment. When apoptosis (with autophagy) is induced, these cells
Thaneas Prabakaran et al.
PloS one, 6(9), e25065-e25065 (2011-09-29)
Injury to the glomerular podocyte is a key mechanism in human glomerular disease and podocyte repair is an important therapeutic target. In Fabry disease, podocyte injury is caused by the intracellular accumulation of globotriaosylceramide. This study identifies in the human
Protocolos
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Step-by-step protocol for ADCC assays using cryopreserved NK effector cells including tips and tricks, assay development, and data analysis methods.
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Contenido relacionado
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. I bought this product and realized that it does not contain Hepes. Can I add hepes?
    1 answer
    1. This product utilizes a bicarbonate buffering system. However, there are no anticipated problems with the addition of HEPES. We do offer RPMI formulations containing both sodium bicarbonate and HEPES, such as Products R5886 & R7638.
      Please see the RPMI formulation tables at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/203/777/r8758for.pdf
      Helpful?
  2. Considering that I have to use an RPMI medium containing 4mM of l-Glutamine and 10mM of non-essential amino acids, can I use the product R8748 without adding anything?
    1 answer
    1. The information you are requesting can be supplied by our Technical Service team who can assist you further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  3. buenos dias, llevo años usando vuestro producto RPMI 1640, y me gustaría saber la composición del medio para ver si hay algun metal/producto que no puede utilizar con un suplemento que quiero introducir. Muchas gracias
    1 answer
    1. Please see the link below to review the RPMI formulation tables. This product is listed in the second column of page 2:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/203/777/r8758for.pdf
      Helpful?
  4. Can Product R8758, RPMI-1640 Medium, be frozen?
    1 answer
    1. We do not recommend freezing cell culture media. A precipitate may form upon thawing.  Also, this can cause a loss of amino acids, which may yield low cell growth.
      Helpful?
  5. Does Product R8758, RPMI-1640 Medium, contain HEPES?
    1 answer
    1. There is no HEPES in this formulation of RPMI.  We do offer RPMI containing HEPES as Product No's. R5886 and R4130. The formulation of RPMI and other classical media can be found on the Cell Culture Web Page.
      Helpful?
  6. Does Product R8758, RPMI-1640 Medium, contain phenol red?
    1 answer
    1. This media contains phenol red.  The formulation of RPMI and other classical media can be found on the Cell Culture Web Page.
      Helpful?
  7. Does Product R8758, RPMI-1640 Medium, contain glucose?
    1 answer
    1. RPMI contains glucose at 2 g/L.  The complete formulation of RPMI and other classical media formulations can be found on the Cell Culture Web Page.
      Helpful?
  8. Can I add the glutamine dipeptide to Product R8758, RPMI-1640 Medium?
    1 answer
    1. This formulation of RPMI already contains L-glutamine at 0.3 g/L.  It does not require further supplementation with L-glutamine or the L-glutamine dipeptide (Product No. G8541).
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews