FG1215
RPMI-1640 Medium
With stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
RPMI-1640 Medium, With L-alanyl-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
sterile
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
componentes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
phenol red: yes
stable glutamine: yes
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)