Merck
R7513
Sigma-Aldrich
Medio RPMI-1640
With sodium bicarbonate, without methionine, cystine and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
RPMI culture medium, RPMI-1640 cell culture medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nombre del producto
Medio RPMI-1640, Modified, with sodium bicarbonate, without methionine, cystine and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
componentes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
El medio RPMI 1640 lo desarrolló el equipo de Moore en el Instituto Roswell Park Memorial en 1966. Se formuló una modificación del medio McCoy 5A para sostener las células linfoblastoides en cultivo en suspensión, pero desde entonces se ha demostrado que sirve de soporte para una amplia variedad de células que necesitan anclaje. Originalmente indicado para utilizar con un complemento sérico, se ha demostrado que el RPMI 1640 respalda diversas líneas celulares en ausencia de suero. También se ha utilizado ampliamente en protocolos de fusión y en el crecimiento de células híbridas. Este medio es adecuado para el cultivo de leucocitos humanos sanos y neoplásicos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Md Abdullah et al.
Biomolecules & therapeutics (2021-10-21)
Targeting the cystine/glutamate exchange transporter, system xc -, is a promising anticancer strategy that induces ferroptosis, which is a distinct form of cell death mediated by iron-dependent lipid peroxidation. The concentration of L-cystine in culture medium is higher than the
Nathanael G Lintner et al.
PLoS biology, 15(3), e2001882-e2001882 (2017-03-23)
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) plays a key role in regulating the levels of plasma low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C). Here, we demonstrate that the compound PF-06446846 inhibits translation of PCSK9 by inducing the ribosome to stall around codon 34
Bin Wu et al.
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 17(4), 1878-1896 (2020-09-23)
The molecular mechanism of Alzheimer-like cognitive impairment induced by manganese (Mn) exposure has not yet been fully clarified, and there are currently no effective interventions to treat neurodegenerative lesions related to manganism. Protein phosphatase 2 A (PP2A) is a major
Ling Meng et al.
Frontiers in immunology, 12, 648913-648913 (2021-04-30)
The excessive M1 polarization of macrophages drives the occurrence and development of inflammatory diseases. The reprogramming of macrophages from M1 to M2 can be achieved by targeting metabolic events. Taurine promotes for the balance of energy metabolism and the repair
Maria L Lotsberg et al.
Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 15(6), 973-999 (2020-02-06)
Acquired cancer therapy resistance evolves under selection pressure of immune surveillance and favors mechanisms that promote drug resistance through cell survival and immune evasion. AXL receptor tyrosine kinase is a mediator of cancer cell phenotypic plasticity and suppression of tumor