11074547001
Roche
Insulin-Transferrin-Sodium Selenite Supplement
suitable for cell culture, lyophilized, pkg of 50 mg (for 5 l medium)
Sinónimos:
ITS
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human serum (transferrin)
synthetic (sodium selenite)
Nivel de calidad
recombinante
expressed in human cells
esterilidad
non-sterile; 0.2 μm filtered
Ensayo
>98% (Transferrin, SDS-PAGE)
>99% (Insulin, HPLC)
>99% (Sodium selenite)
Formulario
lyophilized
envase
pkg of 50 mg (for 5 l medium)
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
solubilidad
water: miscible
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
bovine ... INS(280829)
human ... TFRC(7037)
Descripción general
Source: Insulin- bovine pancreas; transferrin- human serum; Sodium selenite-synthetic
Aplicación
Nota de preparación
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C.
Prepare appropriate aliquots and avoid repeated freezing and thawing.
Reconstitución
Further dilution with culture medium.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?